安全性情報
MAB5406B
Sigma-Aldrich
抗GAD67抗体、クローン1G10.2、ビオチンコンジュゲート
clone 1G10.2, from mouse, biotin conjugate
別名:
Glutamate decarboxylase 1, 67 kDa glutamic acid decarboxylase, GAD-67, Glutamate decarboxylase 67 kDa isoform
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1G10.2, monoclonal
交差性
rat
交差性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GAD1(2571)
詳細
グルタミン酸脱炭酸酵素(GAD、E.C.4.1.1.15)は、グルタミン酸をγ-アミノ酪酸(GABA)に変換する酵素で、高次脳領域の主要な抑制性伝達物質であり、膵島では傍分泌ホルモンとしてはたらくことが推定されています。GADの2つの分子型(65 kDaと67 kDa、お互いのaa同一性は64%)は高度に保存されており、いずれの型も、CNS、膵島細胞、精巣、卵管、卵巣で発現しています。これらのアイソフォームは、ラットやマウスの脳内の細胞質中に局在化して存在しています(Sheikh, 1999)。GAD65は、ヒト第10番染色体上でコードされる両親媒性の膜アンカータンパク質(585a.a.)であり、小胞性GABAの産生を担っています。GAD67は細胞質に存在し(594 a.a.)、第2染色体上にコードされ、重要な細胞質GABAの産生を担っていると考えられています。GADの発現は、ラット脊髄の神経発達中に変化します。 GAD65はE13周辺の交連軸索で一時的に発現しますが、翌日にはダウンレギュレートされます。一方、GAD67の発現は主にこれらのニューロンの細胞体で増加します(Phelps, 1999)。成熟ラット膵臓では、GAD65とGAD67が異なる局在を示すと考えられており、GAD65は主にインスリン含有ベータ細胞に、GAD67はグルカゴン含有(A)細胞に認められます(Li, 1995)。GAD67の発現は著しく可塑的であると考えられ、実験操作(神経刺激や切断など)や病勢進行、統合失調症などの疾患の出現に反応して変化する可能性があります(Volk, 2000)。2つのGADアイソフォームの共局在は、IDDMやSMSなどの特定の病態に関連したGAD65/GAD67の分布の変化も示しています。
特異性
GAD67と反応します。ラット脳ライセートのウェスタンブロットではGAD65との交差反応性は検出されていません。
免疫原
リコンビナントGAD67タンパク質
アプリケーション
この抗GAD抗体、クローン1G10.2、ビオチンコンジュゲートは、GAD67の検出において、IHCでの使用が検証されています。この抗GAD抗体に関する詳細情報は以下をご覧ください。
免疫細胞染色: 希釈倍率1:100で使用、ラットE18一次皮質細胞中のGAD67を検出できます。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
ニューロン発生
品質
ラット皮質組織の免疫組織染色で評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:25で使用、ラット皮質組織のGAD67を検出できます。
ターゲットの説明
約67 kDa
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムおよび15 mg/mL BSAを含むPBS中のビオチンとコンジュゲートさせた精製マウスモノクローナルIgG2a。
プロテインA精製
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長6か月、2~8°Cで冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
ラット皮質組織
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5406B:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jose A Fernandez-Leon et al.
eLife, 10 (2021-12-17)
The recollection of environmental cues associated with threat or reward allows animals to select the most appropriate behavioral responses. Neurons in the prelimbic (PL) cortex respond to both threat- and reward-associated cues. However, it remains unknown whether PL regulates threat-avoidance
Zhi Ruan et al.
Brain : a journal of neurology, 144(1), 288-309 (2020-11-28)
Extracellular vesicles are highly transmissible and play critical roles in the propagation of tau pathology, although the underlying mechanism remains elusive. Here, for the first time, we comprehensively characterized the physicochemical structure and pathogenic function of human brain-derived extracellular vesicles