安全性情報
AB1690
Sigma-Aldrich
抗ユビキチン抗体
serum, Chemicon®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
bovine, eukaryotes, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UBAP2(55833)
特異性
ユビキチン(76個のアミノ酸:8.5 kDa)神経原線維変化、老人斑の神経突起、神経細胞突起のサブセットを染色できます。タウ、ニューロフィラメントまたは微小管関連タンパク質に対する反応性は認められません。
免疫原
グルタルアルデヒドを用いてKLHと共有結合させた精製ユビキチン
アプリケーション
免疫組織染色:1:1,000~1:5,00010%ホルマリン、ブアン液で1~2日間固定し、パラフィン包埋した組織、または未固定の凍結組織が使用できます。
イムノブロッティング:1:1,000~1:5,000
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗ユビキチン抗体は、ユビキチン量の検出において、WB、IH、IH(P)での使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
タンパク質輸送
研究サブカテゴリー
ユビキチンおよびユビキチン代謝
物理的形状
ウサギのニート抗血清、10 mMアジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈液として-20℃で最長12か月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
AB1690:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of Salmonella Typhimurium Deubiquitinase SseL Substrates by Immunoaffinity Enrichment and Quantitative Proteomic Analysis.
Nakayasu, ES; Sydor, MA; Brown, RN; Sontag, RL; Sobreira, TJ; Slysz, GW; Humphrys et al.
Journal of Proteome Research null
Jackalina M Van Kampen
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1806, 255-267 (2018-06-30)
Progranulin (PGRN) is a multifunctional protein that is widely expressed throughout the brain, where it has been shown to be a critical regulator of CNS inflammation (Ahmed et al., J Neuroinflammation 4:7, 2007; Yin et al., J Exp Med 207:117-128
Nataša Bauer et al.
Frontiers in plant science, 10, 1469-1469 (2019-12-12)
MATH-BTB proteins are known to act as substrate-specific adaptors of CUL3-based E3 ligases in the ubiquitin proteasome pathway. Their BTB domain binds to CUL3 scaffold proteins and the less conserved MATH domain targets a highly diverse collection of substrate proteins
Intracellular retention, degradation, and signaling of glycosylation-deficient FGFR2 and craniosynostosis syndrome-associated FGFR2C278F.
Hatch, NE; Hudson, M; Seto, ML; Cunningham, ML; Bothwell, M
The Journal of Biological Chemistry null
Sperm proteasomes degrade sperm receptor on the egg zona pellucida during mammalian fertilization.
Zimmerman, SW; Manandhar, G; Yi, YJ; Gupta, SK; Sutovsky, M; Odhiambo, JF; Powell et al.
Testing null