安全性情報
SAB5300132
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD276 antibody produced in mouse
clone 6A1, ascites fluid
別名:
4Ig-B7-H3, B7-H3, B7H3, CD276
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6A1, monoclonal
分子量
57 kDa
交差性
human
テクニック
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD276(80381)
免疫原
Purified recombinant fragment of human CD276 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against CD276
物理的形状
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB5300132-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)