結合体
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S28-9, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 52 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
1 mg/mL
1 of 4
当該品目 | SAB5200268 | SAB5200274 | SAB5200291 |
---|---|---|---|
rat ... Slc17a7(116638) | rat ... Slc17a7(116638) | rat ... Slc17a7(116638) | rat ... Slc17a6(84487) |
mouse | mouse | mouse | mouse |
S28-9, monoclonal | S28-9, monoclonal | S28-9, monoclonal | S29-29, monoclonal |
Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex | Allophycocyanin conjugate | phycoerythrin (R-PE) conjugate | Peridinin-Chlorophyll-Protein Complex |
purified immunoglobulin | purified immunoglobulin | purified immunoglobulin | purified immunoglobulin |
特異性
免疫原
特徴および利点
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200273-100UG:
試験成績書(COA)