安全性情報
SAB5200063
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-KCNA1 antibody produced in mouse
clone S36-15, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
別名:
Anti-KCNA2B, Anti-Kv1.1, Anti-Kv1.1 Extracellular, S36-15, Anti-kcna1, Anti-kcpvd
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
S36-15, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
antigen predicted mol wt 56 kDa
交差性
mouse, rat
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
特異性
Detects ~56 kDa (could be 65-85 depending on glycosylation)
免疫原
Synthetic peptide amino acids 191-208 (ELKDDKDFTGTIHRIDNTC, extracellular domain) or rat Kv1.1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Solution in PBS, pH 7.4, 50% glycerol, and 0.09% sodium azide
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB5200063-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)