安全性情報
SAB4701063
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD3 antibody produced in mouse
clone TB3
別名:
CD3E, T3E, TCRE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TB3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1.5 μg/mL
アクセッション番号
BC049847
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CD3E(916)
詳細
The mouse monoclonal antibody TB3 recognizes the CD3 antigen of the TCR/CD3 complex on mature human T cells. This antibody, although not presented to HLDA workshops, has superior binding than the workshop clone TB2.
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4701063-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)