安全性情報
SAB4700912
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Perforin antibody produced in mouse
clone dG9
別名:
HPLH2, P1, PFP, PRF1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
dG9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, bovine
濃度
1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 6 μg/mL
アクセッション番号
NM_005041
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRF1(5551)
詳細
The mouse monoclonal antibody dG9 (also known as deltaG9) recognizes perforin, a 70 kDa protein expressed in cytoplasmic granules of cytotoxic T cells and NK cells.
免疫原
purified granules from human YT lymphoma cell line
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4700912-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB4700912-100UG