Merck
SAB4600079
Sigma-Aldrich
Anti-Chicken IgY (H+L), highly cross-adsorbed, CF 568 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
CF 568 conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
chicken
濃度
~2 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
蛍光検出
λex 562 nm; λem 583 nm
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
Immunoglobulin Y is one of the antibodies produced in birds. It is generally related to mammalian IgG. However, IgY has different characteristics compared to mammalian IgG, for example, IgY does not bind to mammalian complements nor rheumatoid factor, which are present in mammalian serum and anti-mammalian IgG antibodies, which often cross-react to IgG from different mammalian species, exhibit low cross-reactivity to IgY. These characteristics of IgY is beneficial when it is used as a biochemical/clinical reagent. Immunoglobulin Y present in chicken blood serum has the capability to pass across the follicular epithelium of the ovary and aggregate in the yolk during oogenesis. Structurally IgY and mammalian IgG differ in the heavy chain with the molecular weight of 68,000 and 50,000 respectively. Mammalian IgG has slightly higher stability compared to IgY.
特異性
Binds all chicken IgYs (minimal cross-reaction with bovine, goat, guinea pig, syrian hamster, horse, human, mouse, rabbit, rat and sheep proteins)
免疫原
chicken IgY (H+L)
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.05% アジ化ナトリウム、50% グリセロール、2 mg/mL BSA含有)
調製ノート
Protect from light.
法的情報
この製品は、Biotium, Incの許可の下、シグマ アルドリッチ社が販売しています。この製品は、12/334,387、12/607,915、12/699,778、12/850,578、61/454,484を含むがこれに限定されず、Biotium, Incによって所有またはライセンス取得されている米国特許および米国特許外の対応する特許請求、または特許出願のいずれかひとつ以上によって保護されています。購入者には、その購入者によって支払われた購入価格を考慮して、購入者独自の研究のために購入量分の製品を添付の製品説明書と一致する方法で使用できるように、限定的で非独占的な譲渡不可のライセンスが与えられます。ここで明示的に認められている場合を除いて、この製品の販売により、Biotium, Incの特許権や他の知的所有権の下、暗示や禁反言によって特別に購買者にいかなるライセンスも付与または譲渡されません。購入者は、この製品を第三者に転売または譲渡してはならず、また、診断目的、治療目的、予防目的を含むがこれに限定されない商業目的では使用できません。本製品は研究専用です。診断目的などの他の目的で使用するには、Biotium, Incから個別のライセンスを取得する必要があります。この製品を研究以外の目的で使用するためのライセンス購入に関する詳細については、Biotium, Inc.にお問い合わせください。住所:3159 Corporate Place, Hayward, CA 94545、Tel: (510) 265-1027Fax: (510) 265-1352Email:btinfo@biotium.com
CF is a trademark of Biotium, Inc.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4600079-50UL:
SAB4600079-250UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Molecular stability of chicken and rabbit immunoglobulin G
Shimizu M
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 56, 270-274 (1992)
Immunoglobulins of the non-galliform birds: antibody expression and repertoire in the duck.
Lundqvist ML
Developmental and Comparative Immunology, 30, 93-100 (2006)
Yazhou Li et al.
Journal of neurochemistry, 159(5), 867-886 (2021-09-28)
Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) is best known for its insulinotropic action following food intake. Its metabolite, GLP-1 (9-36), was assumed biologically inactive because of low GLP-1 receptor (GLP-1R) affinity and non-insulinotropic properties; however, recent studies contradict this assumption. Increased use of