Merck
すべての画像(6)
主要文書
安全性情報
SAB4504065
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Ras-GRF1 (pSer916) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-CDC25, Anti-CDC25L, Anti-GNRP, Anti-GRF1, Anti-GRF55, Anti-H-GRF55, Anti-PP13187, Anti-ras-GRF1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 145 kDa
化学種の反応性
mouse, rat, human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer916)
遺伝子情報
mouse ... Rasgrf1(19417)
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from mouse Ras-GRF1 around the phosphorylation site of Ser916.
Immunogen Range: 882-931
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4504065-100UG:
試験成績書(COA)