分子量
antigen 85 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RFWD3(55159)
関連するカテゴリー
詳細
Anti-RFWD3 Antibody detects endogenous levels of total RFWD3 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human RFWD3.
Immunogen Range: 374-423
Immunogen Range: 374-423
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg