Merck
SAB4500673
Sigma-Aldrich
抗DSG2抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody
別名:
DSG2, HDGC, desmoglein-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 122 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1 mg/mL
テクニック
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DSG2(1829)
関連するカテゴリー
詳細
Anti-DSG2 Antibody detects endogenous levels of total DSG2 protein.
免疫原
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human DSG2.
Immunogen Range: 401-450
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
ウサギIgGのPBS溶液(Mg2+およびCa2+を含まず)、pH 7.4、150 mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
文書ライブラリにアクセスする
Ying Li et al.
ORL; journal for oto-rhino-laryngology and its related specialties, 76(2), 110-119 (2014-05-08)
To evaluate the expression of five epithelial intercellular junctional proteins in the sinonasal tissue of subjects with chronic rhinosinusitis (CRS). Forty-one samples of nasal polyp tissue of CRS patients with nasal polyps (wNP), 20 ethmoid sinus mucosa of CRS patients