安全性情報
SAB4300398
Sigma-Aldrich
Anti-MAP3K5 (Ab-83) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-ASK1 antibody produced in rabbit, Anti-MAPKKK5 antibody produced in rabbit, Anti-MEKK5 antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase kinase 5 antibody produced in rabbit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~155 kDa
化学種の反応性
human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(G-S-S-V-G)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP3K5(4217)
免疫原
Peptide sequence around aa. 81-85 (G-S-S-V-G), according to the protein MAP3K5.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
ターゲットの説明
Component of a protein kinase signal transduction cascade. Phosphorylates and activates MAP2K4 and MAP2K6, which in turn activate the JNK and p38 MAP kinases, respectively. Overexpression induces apoptotic cell death.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム、50% グリセロール含有)
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300398-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)