SAB4300123
Anti-phospho-JAK1 (pTyr1022) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
Anti-JAK1A antibody produced in rabbit, Anti-JAK1B antibody produced in rabbit, Anti-JTK3 antibody produced in rabbit, Anti-Janus kinase 1 (a protein tyrosine kinase) antibody produced in rabbit
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~130 kDa
交差性
rat, mouse, human
濃度
1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
(K-E-YP-Y-T)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pTyr1022)
遺伝子情報
human ... JAK1(3716)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
ターゲットの説明
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4300123-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4300123-100UG | 4061833477052 |