分子量
predicted mol wt ~21 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using human MCF7 cell line extract
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human melanoma sections
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NRAS(4893)
詳細
免疫原
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB4200778-BULK:
SAB4200778-100UL:
SAB4200778-VAR:
試験成績書(COA)