製品名
Anti-Fibronectin antibody, Mouse monoclonal, clone FN-15, purified from hybridoma cell culture
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
FN-15, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
220-260 kDa
交差性
human, mouse
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: 0.3-0.6 μg/mL using human fetal fibroblast-like WI-38 cell line extract
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 5 μg/mL Fibronectin from human plasma for coating
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FN1(2335)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB4200760-100UL:
SAB4200760-VAR:
SAB4200760-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4200760-100UL | 4061833253779 |