クローン
FMR2.5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~71 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse, hamster
濃度
~1 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 2.0-5.0 μg/test using HeLa cells
immunoblotting: 1.0-2.0 μg/mL using HepG2 total cell extracts.
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HepG2 cells.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FMR1(2332)
mouse ... Fmr1(14265)
rat ... Fmr1(24948)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
- flow cytometry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB4200597-VAR:
SAB4200597-BULK:
SAB4200597-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)