安全性情報
MAB2160
Sigma-Aldrich
抗脆弱X精神遅滞タンパク質抗体、クローン1C3
ascites fluid, clone 1C3, Chemicon®
別名:
FMRP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1C3, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
適合性
not suitable for flow cytometry
not suitable for immunoprecipitation
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
脆弱X精神遅滞タンパク質(FMRP)は、ポリソームに結合するRNA結合タンパク質であり、mRNAの核から細胞質への輸送に関与している可能性があります。FMR1の欠損は脆弱X症候群の原因です。脆弱X症候群は、中等度から重度の精神遅滞、巨大精巣、大きな耳、突出した顎、甲高く陽気な話し方を特徴とする一般的な遺伝病です。ほとんどの脆弱X症候群患者の欠損は、コード領域の直前にあるCGG反復領域の増幅に起因します。
特異性
ヒトおよびマウスFMRPエピトープはFMRPのN末端の半分に局在しています。FXRタンパク質が高発現していると、このタンパク質との交差反応が検出される可能性があります。
免疫原
完全長FMRP(ヒト)との融合タンパク質
アプリケーション
免疫組織染色:
凍結パラフィン切片:希釈倍率1:500~1:5,000で使用されました。
ELISA:
希釈倍率1:500~1:5,000でELISAに使用されました。
血液塗抹標本でのFMRP検出:
希釈倍率1:500~1:5,000で使用されました。
免疫細胞染色:
希釈倍率1:500~1:5,000で、トランスフェクト細胞に使用されました。光固定(2% PFA、0.1% Tritonで透過処理、ブロック内のみ)
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗脆弱X精神遅滞タンパク質抗体クローン1C3による脆弱X精神遅滞タンパク質の検出において、ELISA、IC、IH、IH(P)およびWBでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経変性疾患
RNA結合タンパク質(RBP)
品質
マウスE17脊髄ライセートでウェスタンブロッングティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 μgのマウスE17脊髄ライセートで脆弱X精神遅滞タンパク質を検出できます。
ターゲットの説明
約71 kDa
物理的形状
未精製
腹水マウスモノクローナルIgG1k液、保存剤不含
保管および安定性
-20ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa全細胞ライセート、HeLa核ライセート、マウスE17脊髄ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB2160:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fragile X mental retardation protein targets G quartet mRNAs important for neuronal function.
J C Darnell, K B Jensen, P Jin, V Brown, S T Warren, R B Darnell
Cell null
The RNA-binding protein fragile X-related 1 regulates somite formation in Xenopus laevis.
Huot, ME; Bisson, N; Davidovic, L; Mazroui, R; Labelle, Y; Moss, T; Khandjian, EW
Molecular Biology of the Cell null
C H Lin et al.
Journal of biochemistry, 128(3), 493-498 (2000-08-31)
Arginine methylation in RNA-binding proteins containing arginine- and glycine-rich RGG motifs is catalyzed by specific protein arginine N-methyltransferase in cells. We previously showed that lymphoblastoid cells grown in the presence of an indirect methyltransferase inhibitor, adenosine dialdehyde (AdOx), accumulated high
Sally M Till et al.
Human molecular genetics, 24(21), 5977-5984 (2015-08-06)
Recent advances in techniques for manipulating genomes have allowed the generation of transgenic animals other than mice. These new models enable cross-mammalian comparison of neurological disease from core cellular pathophysiology to circuit and behavioural endophenotypes. Moreover they will enable us
Rapid antibody test for fragile X syndrome.
Willemsen, R, et al.
Lancet, 345, 1147-1148 (1995)