分子量
antigen ~110 kDa
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using lysates of human HepG2 or HEK-293T cells.
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HepG2 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of human HEK-293T cells.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... ADAR(505134)
human ... ADAR(103)
mouse ... Adar(56417)
rat ... Adar(81635)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200541-200UL:
SAB4200541-BULK:
SAB4200541-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4200541-200UL | 4061837795619 |