HPA003890
抗ADAR ウサギ宿主抗体
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗136 kDa二本鎖RNA結合タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗DRADA抗体 ウサギ宿主抗体, 抗IFI-4タンパク質抗体 ウサギ宿主抗体, 抗K88DSRBP抗体 ウサギ宿主抗体, 抗P136抗体 ウサギ宿主抗体, 抗インターフェロン誘導性タンパク質4抗体 ウサギ宿主抗体, 抗二本鎖RNA特異的アデノシンデアミナーゼ抗体 ウサギ宿主抗体
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
independent
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
SDNQPEGMISESLDNLESMMPNKVRKIGELVRYLNTNPVGGLLEYARSHGFAAEFKLVDQSGPPHEPKFVYQAKVGGRWFPAVCAHSKKQGKQEAADAALRVLIGENEKAERMGFTEVTPVTGASLRRTMLLLSRSPEA
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ADAR(103)
詳細
免疫原
アプリケーション
Anti-ADAR antibody produced in rabbit has been used in western blotting and immunohistochemical staining.
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
関連事項
物理的形状
法的情報
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
HPA003890-25UL:
HPA003890-100UL:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
HPA003890-100UL | 4061837134937 |
HPA003890-25UL | 4061842720941 |