分子量
antigen ~65 kDa
化学種の反応性
human, dog
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using MDCK cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using extracts of Caco-2 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... OCLN(100506658)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB4200489-VAR:
SAB4200489-BULK:
IXO15351:
SAB4200489-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Complex Phenotype of Mice Lacking Occludin, a Component of Tight Junction Strands