SAB4200415
Anti-NEZHA antibody, Mouse monoclonal
clone NEZHA-1, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-CAMSAP3, Anti-Calmodulin regulated spectrin-associated protein family member 3, Anti-KIAA, Monoclonal Anti-NEZHA antibody produced in mouse
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NEZHA-1, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~150 kDa
交差性
canine, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human SW480 cells
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CAMSAP3(57662)
mouse ... Camsap3(69697)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- mass-spectrometry-based analysis of a streptavidin pull-down assay
- immunostaining
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200415-VAR:
SAB4200415-200UL:
SAB4200415-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
SAB4200415-200UL | 4061837875533 |