SAB4200401
Anti-CTGF antibody, Mouse monoclonal
clone CTGF-14, purified from hybridoma cell culture
別名:
Monoclonal Anti-CCN family member 2, Monoclonal Anti-CCN2, Monoclonal Anti-CTGF antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-Connective tissue growth factor, Monoclonal Anti-HCS24, Monoclonal Anti-Hypertrophic chondrocyte-specific protein 24, Monoclonal Anti-IBP-8, Monoclonal Anti-IGF-binding protein 8, Monoclonal Anti-IGFBP-8, Monoclonal Anti-IGFBP8, Monoclonal Anti-Insulin-like growth factor-binding protein 8, Monoclonal Anti-NOV2
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
CTGF-14, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38 kDa
交差性
human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing CTGF.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CTGF(1490)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200401-BULK:
SAB4200401-VAR:
SAB4200401-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)