SAB4200321
Anti-PTPRF (C-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
別名:
Anti-LAR, Anti-Leukocyte antigen-related tyrosine phosphatase, Anti-Leukocyte common antigen-related tyrosine phosphatase, Anti-Tyrosine protein phosphatase receptor type F
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~150 kDa
antigen ~210 kDa
antigen ~85 kDa
交差性
human
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μL using lysates of HEK-293T cells over-expressing human PTPRF.
western blot: 1:500-1:1000 using lysates of HEK-293T cells over-expressing human PTPRF.
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PTPRF(5792)
mouse ... Ptprf(19268)
rat ... Ptprf(360406)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200321-200UL:
SAB4200321-VAR:
SAB4200321-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)