SAB4200190
Anti-Sumo-2/3 antibody, Rat monoclonal
clone 3H12, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-HSMT3, Anti-MGC117191, Anti-SMT3 homolog 2, Anti-SMT3 suppressor of mif two 3 homolog 2, Anti-SMT3B, Anti-SMT3H2, Anti-sentrin 2, Anti-small ubiquitin-like modifier 2, Anti-small ubiquitin-related modifier 2, Anti-ubiquitin-like protein SMT3B, Monoclonal Anti-Sumo-2/3, SUMO-2/3, SUMO2/3
About This Item
おすすめの製品
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3H12, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~11 kDa
交差性
mouse, rat, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa cell nuclear extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SUMO3(6612)
mouse ... Sumo3(20610)
rat ... Sumo3(499417)
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200190-200UL:
SAB4200190-25UL:
SAB4200190-VAR:
SAB4200190-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)