分子量
~130 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human spleen sections and biotin, ExtrAvidin® peroxidase staining system
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human K562 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FHOD1(29109)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
法的情報
免責事項
Jan Code
SAB4200147-200UL:
SAB4200147-25UL:
SAB4200147-VAR:
IXO14979:
SAB4200147-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)