安全性情報
SAB1412215
Sigma-Aldrich
ANTI-MLLT10 antibody produced in mouse
clone 6H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
AF10, DKFZp686E10210, MGC75086, MLLT10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6H7, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.63 kDa
化学種の反応性
, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MLLT10(8028)
免疫原
MLLT10 (NP_001009569, 695 a.a. ~ 793 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QIRYDQPGNSSLENLPPVAASIEQLLERQWSEGQQFLLEQGTPSDILGMLKSLHQLQVENRRLEEQIKNLTAKKERLQLLNAQLSVPFPTITANPSPSH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412215-100UG:
試験成績書(COA)