SAB4200115
Anti-Reptin antibody, Mouse monoclonal
clone 2E9-5, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-CGI-46, Anti-ECP51 (Erythrocyte cytosolic protein, 51-KD), Anti-INO80J, Anti-RUVBL2 (RuvB-like 2), Anti-RVB2, Anti-TIH2, Anti-TIP48 (TATA box-binding protein-interacting protein, 48-KD), Anti-TIP49B
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2E9-5, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~51 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of human MCF-7 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RUVBL2(10856)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- confocal microscopy
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200115-VAR:
SAB4200115-25UL:
SAB4200115-BULK:
SAB4200115-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)