由来生物
rat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4B8, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~95 kDa
化学種の反応性
human, canine, mouse, monkey, bovine
濃度
~1 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cell extracts
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EIF2C1(26523)
mouse ... Eif2c1(236511)
詳細
免疫原
アプリケーション
- Monoclonal Anti-AGO1 antibody produced in rat has been used in:
- western blotting
- immunoprecipitation
- chromatin immunoprecipitation(CHIP) assay
- RNA immunoprecipitation
- RNA-nChIP experiments
Immunoprecipitation (1 paper)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200084-200UL:
SAB4200084-25UL:
SAB4200084-BULK:
SAB4200084-VAR:
試験成績書(COA)