分子量
antigen ~50 kDa
化学種の反応性
human, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using lysate of mouse 3T3 cells
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of G361 cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VPS4B(9525)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200023-25UL:
SAB4200023-200UL:
SAB4200023-VAR:
SAB4200023-BULK:
IXO15110:
試験成績書(COA)