SAB3701454
Monoclonal Anti-EBI-3-Biotin antibody produced in mouse
clone V1.4C4.22, purified immunoglobulin
別名:
Anti-EBV-induced gene 3 protein, Anti-Epstein-Barr virus-induced gene 3 protein, Anti-IL-27 subunit beta, Anti-IL-27B, Anti-Mesothelian
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
V1.4C4.22, monoclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
mouse
テクニック
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
mouse ... EBI3(50498)
特異性
免疫原
特徴および利点
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SAB3701454-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)