安全性情報
SAB3700454
Sigma-Aldrich
Anti-HAMSTER IgG (H+L)-Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
HRP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
hamster
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Armenian Hamster IgG coupled to agarose. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Peroxidase, Anti-Goat Serum, Armenian Hamster IgG and Armenian Hamster Serum. Greatly diminished reactivity will occur against Golden Syrian Hamster IgG.
免疫原
Armenian Hamster IgG whole molecule
物性
抗体フォーマット:IgG
物理的形状
0.02 M リン酸カリウム、0.15 M 塩化ナトリウム、pH 7.2、10 mg/mL ウシ血清アルブミン(BSA)-免疫グロブリン含有(プロテアーゼフリー)
再構成
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB3700454-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)