特異性
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Swine IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Rabbit Serum, Swine IgG, Swine IgG F(ab′)2 and Swine Serum. No reaction was observed against Swine IgG F(c).
免疫原
Swine IgG F(ab′)2 fragment
物性
抗体フォーマット:IgG
物理的形状
0.02 M リン酸カリウム、0.15 M 塩化ナトリウム、pH 7.2
Jan Code
SAB3700418-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)