安全性情報
SAB3501274
Sigma-Aldrich
Anti-Sin Nombre Virus Nucleocapsid antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
virus (Sin Nombre virus)
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
Sin Nombre virus ... SNVsSgp1(2943142)
詳細
Sin Nombre virus (SNV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). The hantavirus nucleocapsid protein plays several roles in viral replication and assembly, and is the major antigen in humoral responses in humans and mice. Within the bunyviridae family, the nucleocapsid protein also functions as an RNA chaperone facilitating the formation of the stable genomic RNA “panhandle” and is thought to aid in the replication of bunyavirus RNA.
免疫原
Sin Nombre virus nucleocapsid antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the center of the Sin Nombre virus nucleocapsid.The immunogen is located within amino acids 170 - 220 of Sin Nombre Virus Nucleocapsid.
アプリケーション
Sin Nombre virus nucleocapsid antibody can detect 10ng Sin Nombre virus nucleocapsid peptide in ELISA at 1 μg/ml.
物理的形状
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB3501274-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)