安全性情報
SAB3501271
Sigma-Aldrich
Anti-Andes Virus Nucleocapsid antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
liquid
交差性
virus (Andes virus)
濃度
1 mg/mL
テクニック
ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
Andes virus ... ANDVsSgp1(991232)
詳細
Andes virus (ANDV) is a rodent-borne hantavirus of the family Bunyaviridae, an enveloped, negative-sense RNA viruses with a tripartite genome that can cause hantavirus pulmonary syndrome (HPS). It was isolated from an infected Oligoryzomys longicaudatus rodent in Chile, and is highly similar to the Sin Nombre virus (SNV).
免疫原
Andes virus nucleocapsid antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the amino terminus of the Andes virus nuclecapsid.The immunogen is located within amino acids 130 - 180 of Andes Virus Nucleocapsid.
アプリケーション
Andes virus nucleocapsid antibody can detect 10ng Andes virus nucleocapsid peptide in ELISA at 1 μg/ml.
物理的形状
Supplied in PBS containing 0.02% sodium azide.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB3501271-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)