安全性情報
AB10523
Sigma-Aldrich
抗EBF-1抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Transcription factor COE1, O/E-1, OE-1, Early B-cell factor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EBF1(1879)
詳細
初期B細胞因子(EBF)あるいはCollier/Olf-1/EBF(COE)タンパク質のファミリーであるEBF-1、EBF-2およびEBF-3は、ヒト、キイロショウジョウバエ、線虫など多くの生物種で見られるユビキタスな亜鉛結合転写因子です。EBF-1は、初期B細胞、リンパ節、脾臓、脂肪組織に多く発現しています。低レベルのEBF-1は、脳、心臓、骨格筋、腎臓でも検出されています。EBFタンパク質はホモおよびヘテロ二量体を形成し、5′-ATTCCCNNGGGAATT-3′の配列を含むDNAの特定部位に結合できます。 このファミリーの典型的なメンバーであるEBF-1は、DNAのメチル化やクロマチンリモデリングなどのエピジェネティックなメカニズムを用いて、Pax5などのB細胞発生に関与する遺伝子を調節している可能性があります。このファミリーの2番目のメンバーであるEBF-2は、骨の発達、脂肪形成、中枢神経系の発達に関与しており、これらの過程もEBF-1に依存していると考えられています。EBF-3には、細胞の増殖、分化、アポトーシスを制御するサイクリンやCDKなどの複数の遺伝子を調節する機能があることから、腫瘍抑制タンパク質として特徴付けられています。しかし、新たな証拠から、すべてのEBFタンパク質がさまざまな癌の発生に関与している可能性が示されています。
特異性
EBF-1を認識しますが、EBF-2やEBF-3は認識しません。
免疫原
マウスEBF-1に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
ウェスタンブロッティング: 2 µg/mLで使用、EBF-3をトランスフェクトしたCOS-7細胞でEBF-1を検出できます。(画像:Dr. Giacomo Consalez, San Raffaele Scientific Institute、厚意による提供)
免疫組織染色: 希釈倍率1:500で使用、野生型脊髄組織の凍結切片でEBF-1を検出できます。 (画像:Dr. Giacomo Consalez, San Raffaele Scientific Institute、厚意による提供)
免疫蛍光染色: 希釈倍率1:500で使用、EBF発現プラスミドをトランスフェクトしたCOS-7細胞でEBF-1を検出できます。 (画像:Dr. Giacomo Consalez, San Raffaele Scientific Institute、厚意による提供)
ドットブロッティング: 希釈倍率1:100で使用、抗EBF-1抗体によってEBF-1、EBF-2およびEBF-3ペプチドが探索されました。 EBF-3およびEBF-2のペプチドとの交差反応は認められていません。
抗EBF-1抗体は、EBF-1に対する抗体であり、ウェスタンブロッティング、IHC(P)、免疫蛍光染色、ドットブロッティングに使用できます。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
発生神経科学
品質
Raji細胞ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:2 µg/mLで使用、10 µgのRaji細胞ライセートでEBF-1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約66 kDaライセートによっては、特性が明らかになっていないバンドが約40~170 kDaにみられることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
Raji細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB10523:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Xiaolei Song et al.
Neuroscience bulletin, 37(7), 985-998 (2021-05-21)
Medium spiny neurons (MSNs) in the striatum, which can be divided into D1 and D2 MSNs, originate from the lateral ganglionic eminence (LGE). Previously, we reported that Six3 is a downstream target of Sp8/Sp9 in the transcriptional regulatory cascade of
Zhenmeiyu Li et al.
Cell death discovery, 8(1), 301-301 (2022-07-01)
The striatum is the main input structure of the basal ganglia, receiving information from the cortex and the thalamus and consisting of D1- and D2- medium spiny neurons (MSNs). D1-MSNs and D2-MSNs are essential for motor control and cognitive behaviors
Paloma Merchan-Sala et al.
The Journal of comparative neurology, 525(13), 2805-2819 (2017-05-05)
The striatum is the major component of the basal ganglia and is well known to play a key role in the control of motor function via balanced output from the indirect (iSPNs) and direct pathway striatal projection neurons (dSPNs). Little
Francesca Pagani et al.
Histochemistry and cell biology, 156(4), 333-347 (2021-07-18)
Early B-cell factor-1 (EBF1) is a transcription factor with an important role in cell lineage specification and commitment during the early stage of cell maturation. Originally described during B-cell maturation, EBF1 was subsequently identified as a crucial molecule for proper
Teng Guo et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 29(11), 4831-4849 (2019-02-24)
Generation of olfactory bulb (OB) interneurons requires neural stem/progenitor cell specification, proliferation, differentiation, and young interneuron migration and maturation. Here, we show that the homeobox transcription factors Dlx1/2 are central and essential components in the transcriptional code for generating OB