Merck
SAB2500758
Sigma-Aldrich
抗PCBP4抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗LIP4抗体, 抗LYST相互作用タンパク質抗体, 抗MCG10抗体, 抗RNA結合タンパク質MCG10抗体, 抗ポリ(rC)結合タンパク質4抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rat, human, canine, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PCBP4(57060)
免疫原
NP_065151.1; NP_127501.1; NP_127502.1; NP_127503.1によるタンパク質配列のC末端に由来するペプチド(C-NGSKKAERQKFSPY)。
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
0.5 mg/mL Tris緩衝生理食塩水(0.5% BSA, 0.02%アジ化ナトリウム含有)。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yujie Liu et al.
Molecular and cellular biology, 34(21), 3993-4007 (2014-08-27)
T-regulatory (Treg) cells are important to immune homeostasis, and Treg cell deficiency or dysfunction leads to autoimmune disease. A histone/protein acetyltransferase (HAT), p300, was recently found to be important for Treg function and stability, but further insights into the mechanisms