Merck
SAB2108585
Sigma-Aldrich
抗GPNMB
affinity isolated antibody
別名:
抗 NMB, 抗HGFIN抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
60 kDa
化学種の反応性
rabbit, horse, human, bovine, mouse
濃度
0.5-1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
アクセッション番号
NM_002510
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GPNMB(10457)
免疫原
ヒトGPNMBのN末端領域に対する合成ペプチド
生物化学的/生理学的作用
GPNMBはI型膜貫通型糖タンパク質であり、pMEL17前駆体であるメラノサイト特異的タンパク質とホモロジーを示します。 GPNMBは低転移ヒトメラノーマ細胞株および異種移植片で発現しますが、高転移細胞株では発現しません。GPNMBは、発育遅滞および転移能低下と関連する可能性があります。この遺伝子にコードされたタンパク質はI型膜貫通型糖タンパク質であり、pMEL17前駆体であるメラノサイト特異的タンパク質とホモロジーを示します。GPNMBは低転移ヒトメラノーマ細胞株および異種移植片で発現しますが、高転移細胞株では発現しません。GPNMBは、発育遅滞および転移能低下と関連する可能性があります。この遺伝子では、異なるアイソフォームをコードする2つの転写バリアントが見出されています。
シーケンス
合成ペプチドは以下の領域内に位置しています。 DENDWNEKLYPVWKRGDMRWKNSWKGGRVQAVLTSDSPALVGSNITFAVN
物理的形状
精製抗体は、1x PBS緩衝液、0.09%(w/v)アジ化ナトリウムおよび2%スクロース溶液で供給されます。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3