分子量
10kDa
化学種の反応性
human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SCGB1A1(7356)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SCGB1A1
生物化学的/生理学的作用
SCGB1A1 binds phosphatidylcholine, phosphatidylinositol, polychlorinated biphenyls (PCB) and weakly progesterone, potent inhibitor of phospholipase A2.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: MDTPSSYEAAMELFSPDQDMREAGAQLKKLVDTLPQKPRESIIKLMEKIA
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)