物質
polycarbonate
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 716024
L × W ×厚み
60 mm × 24 mm × 0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- プロ-ブ濃度が一定-ガラスカバ-スリップとは異なり、プロ-ブを吸着しません。
- 準備不要-使用前の前処理が不要です。
- RNA分解防止-RNaseフリ-で、コンタミネ-ション予防のライナ-つきです。
- 耐久性-高温でも平らのままです。
アプリケーション
Hybri-slipsは、in situハイブリダイゼ-ション、in situPCR、スライドガラス上のゲノムアレイのハイブリダイゼ-ションに用いられる疎水性カバ-スリップです。
Hybri-slips have been used on slides in microarray hybridization. They have also been used for in situ hybridization.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Expression patterns of Passiflora edulis APETALA1/FRUITFULL homologues shed light onto tendril and corona identities.
Scorza LC, et al.
EvoDevo, 8, doi: 10-doi: 10 (2017)
Rachele Macirella et al.
International journal of molecular sciences, 17(3), 361-361 (2016-03-16)
Mercury (Hg) is a highly hazardous pollutant widely used in industrial, pharmaceutical and agricultural fields. Mercury is found in the environment in several forms, elemental, inorganic (iHg) and organic, all of which are toxic. Considering that the liver is the
The tagged microarray marker (TAM) method for high-throughput detection of single nucleotide and indel polymorphisms.
Jing R, et al.
Nature Protocols, 2, 168-177 (2007)