分子量
85 kDa
化学種の反応性
guinea pig, dog, mouse, bovine, rat, horse, human, rabbit
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EZH1(2145)
免疫原
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human EZH1
生物化学的/生理学的作用
EZH1 is a component of a noncanonical Polycomb repressive complex-2 (PRC2) that mediates methylation of histone H3 (see MIM 602812) lys27 (H3K27) and functions in the maintenance of embryonic stem cell pluripotency and plasticity.
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: MEIPNPPTSKCITYWKRKVKSEYMRLRQLKRLQANMGAKALYVANFAKVQ
物理的形状
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)