Key Documents
SAB1405376
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RASEF, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 1E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ31614, RAB45
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E3, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~38.1 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RASEF(158158)
関連するカテゴリー
免疫原
RASEF (AAH23566, 631 a.a. ~ 740 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NIREWVDMIEDAAHETVPIMLVGNKADIRDTAATEGQKCVPGHFGEKLAMTYGALFCETSAKDGSNIVEAVLHLAREVKKRTDKDDSRSITNLTGTNSKKSPQMKNCCNG
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1