安全性情報
SAB1412635
Sigma-Aldrich
ANTI-ZNF213 antibody produced in mouse
clone 3E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CR53, ZKSCAN21, ZNF213
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3E7, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.84 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNF213(7760)
詳細
C2H2 zinc finger proteins, such as ZNF213, have bipartite structures in which one domain binds DNA or RNA and the other modulates target gene expression.[supplied by OMIM
免疫原
ZNF213 (NP_004211, 133 a.a. ~ 242 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QDVPSEEAEPEAAGRGSQATGPPPTVGARRRPSVPQEQHSHSAQPPALLKEGRPGETTDTCFVSGVHGPVALGDIPFYFSREEWGTLDPAQRDLFWDIKRENSRNTTLGF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412635-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)