安全性情報
SAB1411680
Sigma-Aldrich
Anti-CREB5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CRE-BPA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 56.9 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CREB5(9586)
詳細
The product of this gene belongs to the CRE (cAMP response element)-binding protein family. Members of this family contain zinc-finger and bZIP DNA-binding domains. The encoded protein specifically binds to CRE as a homodimer or a heterodimer with c-Jun or CRE-BP1, and functions as a CRE-dependent trans-activator. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
CREB5 (NP_878901.2, 1 a.a. ~ 508 a.a) full-length human protein.
Sequence
MIYEESKMNLEQERPFVCSAPGCSQRFPTEDHLMIHRHKHEMTLKFPSIKTDNMLSDQTPTPTRFLKNCEEVGLFSELDCSLEHEFRKAQEEESSKRNISMHNAVGGAMTGPGTHQLSSARLPNHDTNVVIQQAMPSPQSSSVITQAPSTNRQIGPVPGSLSSLLHLHNRQRQPMPASMPGTLPNPTMPGSSAVLMPMERQMSVNSSIMGMQGPNLSNPCASPQVQPMHSEAKMRLKAALTHHPAAMSNGNMNTMGHMMEMMGSRQDQTPHHHMHSHPHQHQTLPPHHPYPHQHQHPAHHPHPQPHHQQNHPHHHSHSHLHAHPAHHQTSPHPPLHTGNQAQVSPATQQMQPTQTIQPPQPTGGRRRRVVDEDPDERRRKFLERNRAAATRCRQKRKVWVMSLEKKAEELTQTNMQLQNEVSMLKNEVAQLKQLLLTHKDCPITAMQKESQGYLSPESSPPASPVPACSQQQVIQHNTITTSSSVSEVVGSSTLSQLTTHRTDLNPIL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411680-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)