安全性情報
SAB1411510
Sigma-Aldrich
Anti-GNPAT antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DAP-AT, DAPAT, DHAPAT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 77.2 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GNPAT(8443)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes an enzyme located in the peroxisomal membrane which is essential to the synthesis of ether phospholipids. Mutations in this gene are associated with rhizomelic chondrodysplasia punctata. (provided by RefSeq)
免疫原
GNPAT (NP_055051.1, 1 a.a. ~ 680 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESSSSSNSYFSVGPTSPSAVVLLYSKELKKWDEFEDILEERRHVSDLKFAMKCYTPLVYKGITPCKPIDIKCSVLNSEEIHYVIKQLSKESLQSVDVLREEVSEILDEMSHKLRLGAIRFCAFTLSKVFKQIFSKVCVNEEGIQKLQRAIQEHPVVLLPSHRSYIDFLMLSFLLYNYDLPVPVIAAGMDFLGMKMVGELLRMSGAFFMRRTFGGNKLYWAVFSEYVKTMLRNGYAPVEFFLEGTRSRSAKTLTPKFGLLNIVMEPFFKREVFDTYLVPISISYDKILEETLYVYELLGVPKPKESTTGLLKARKILSENFGSIHVYFGDPVSLRSLAAGRMSRSSYNLVPRYIPQKQSEDMHAFVTEVAYKMELLQIENMVLSPWTLIVAVLLQNRPSMDFDALVEKTLWLKGLTQAFGGFLIWPDNKPAEEVVPASILLHSNIASLVKDQVILKVDSGDSEVVDGLMLQHITLLMCSAYRNQLLNIFVRPSLVAVALQMTPGFRKEDVYSCFRFLRDVFADEFIFLPGNTLKDFEEGCYLLCKSEAIQVTTKDILVTEKGNTVLEFLVGLFKPFVESYQIICKYLLSEEEDHFSEEQYLAAVRKFTSQLLDQGTSQCYDVLSSDVQKNALAACVRLGVVEKKKINNNCIFNVNEPATTKLEEMLGCKTPIGKPATAKL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411510-100UG:
試験成績書(COA)