PLA0269
Rabbit anti-HSP60 Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
60 kDa chaperonin, CPN60, GroEL, HLD4, HSP-60, HSP60, HSP65, Heat shock protein 60, HuCHA60, P60 lymphocyte protein, SPG13, chaperonin 60, heat shock 60kD protein 1 (chaperonin), heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin), heat shock protein 65, mitochondrial matrix protein P1, short heat shock protein 60 Hsp60s1, spastic paraplegia 13 (autosomal dominant)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
交差性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: 1:200- 1:1,000
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg/mg
western blot: 1:2,000- 1:10,000
アクセッション番号
NP_002147.2
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
rabbit ... HSP60(3329)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
HSP60 is also found to interact with the transcription factor interferon regulatory factor 3 (IRF3), which is involved in the induction of IFN-β (interferon- β) signaling pathway, a crucial host-protective response.
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLA0269-100UL-KC:
PLA0269-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Loading controls in western blotting application.