分子量
antigen ~25 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2-5 μg using whole extract of mouse brain
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of human HeLa cells.
western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of rat brain
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PRDX6(9588)
mouse ... Prdx6(11758)
rat ... Prdx6(94167)
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0058-200UL:
P0058-BULK:
P0058-VAR:
IXO14784:
P0058-25UL:
試験成績書(COA)