安全性情報
SAB1410597
Sigma-Aldrich
Anti-GUCY1A3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
GC-SA3, GUC1A3, GUCA3, GUCSA3, GUCY1A1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 77.5 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GUCY1A3(2982)
詳細
Soluble guanylate cyclase (sGC), a heterodimeric protein consisting of an alpha subunit, such as alpha-1 (GUCY1A3), and a beta subunit, typically beta-1 (GUCY1B3; MIM 139397), catalyzes conversion of GTP to the second messenger cGMP and functions as the main receptor for nitric oxide and nitrovasodilator drugs (Zabel et al., 1998 [PubMed 9742212]).[supplied by OMIM
免疫原
GUCY1A3 (AAH28384.1, 1 a.a. ~ 690 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFCTKLKDLKITGECPFSLLAPGQVPNESSEEAAGSSESCKATMPICQDIPEKNIQESLPQRKTSRSRVYLHTLAESICKLIFPEFERLNVALQRTLAKHKIKESRKSLEREDFEKTIAEQAVAAGVPVEVIKESLGEEVFKICYEEDENILGVVGGTLKDFLNSFSTLLKQSSHCQEAGKRGRLEDASILCLDKEDDFLHVYYFFPKRTTSLILPGIIKAAAHVLYETEVEVSLMPPCFHNDCSEFVNQPYLLYSVHMKSTKPSLSPSKPQSSLVIPTSLFCKTFPFHFMFDKDMTILQFGNGIRRLMNRRDFQGKPNFEEYFEILTPKINQTFSGIMTMLNMQFVVRVRRWDNSVKKSSRVMDLKGQMIYIVESSAILFLGSPCVDRLEDFTGRGLYLSDIPIHNALRDVVLIGEQARAQDGLKKRLGKLKATLEQAHQALEEEKKKTVDLLCSIFPCEVAQQLWQGQVVQAKKFSNVTMLFSDIVGFTAICSQCSPLQVITMLNALYTRFDQQCGELDVYKVETIGDAYCVAGGLHKESDTHAVQIALMAVKMMELSDEVMSPHGEPIKMRIGLHSGSVFAGVVGVKMPRYCLFGNNVTLANKFESCSVPRKINVSPTTYRLLKDCPGFVFTPRSREELPPNFPSEIPGICHFLDAYQQGTNSKPCFQKKDVEDGNANFLGKASGID
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410597-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
SAB1410597-100UG4061831462180