抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
~80 kDa
交差性
mouse, rat, human, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
強化検証
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using trypsin-treated human, bovine and mouse heart tissue
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using 60-120 μg of a cytosolic fraction of rat brain
western blot: 1:10,000 using cytosolic fraction of rat brain
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GUCY1A3(2982)
mouse ... Gucy1a3(60596)
rat ... Gucy1a3(497757)
詳細
免疫原
アプリケーション
It was used as a primary antibody for immunohistochemical:
- localization of α1 subunits of sGC (soluble guanylate cyclase) in the guinea pig gastrointestinal tract
- detection of expression of sGC in the vasculature of rat skeletal muscle
- localization of the functional subunit of NO receptors, sGCα1 in guinea pig caecum
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
G4280-25UL:
G4280-VAR:
G4280-BULK:
G4280-.2ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)