安全性情報
MAB1049
Sigma-Aldrich
Anti-Bone Morphogenetic Protein 4 Antibody, clone 3H2
clone 3H2, Chemicon®, from mouse
別名:
BMP-4, DVR-4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3H2, monoclonal
交差性
rat, human, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
入力
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BMP4(652)
mouse ... Bmp4(12159)
rat ... Bmp4(25296)
詳細
骨形成タンパク質4(BMP4)は、タンパク質のTGF-β スーパーファミリーに属しているポリペプチドです。他の骨形成タンパク質と同様、骨・軟骨の発達、特に歯と四肢の発達と骨折修復に関与しています。筋肉の発達、骨石灰化、尿管芽の発達に関与していることが明らかになっています。BMP4はまた、進行性骨化性線維異形成症にも関与しており、そこでは過小発現しています。ヒト胚発生において、BMP4は、胚の早期分化および背腹軸の確立に必要とされる極めて重要なシグナル伝達分子です。BMP4は、脊索の背側部から分泌され、ソニックヘッジホッグ(脊索の腹側部から放出される)と協調して作用してその後の構造の分化のために背腹軸を確立します。BMP4は、外側の外胚葉組織の分化を刺激します。BMP4シグナルの阻害(chordin、noggin、またはfollistatinによる)は、外胚葉の神経板への分化を引き起こします。これらの細胞がFGFからのシグナルも受け取ると、脊髄へと分化し、FGFがない場合には脳組織になります。
特異性
ウェスタンブロッティングおよびELISAによる骨形成タンパク質4(BMP-4)に対する特異性。ヒトBMP-2やヒトTGF-β1とは交差反応しません。還元・非還元のいずれの条件下でもヒトおよびマウスのBMP-4と反応します。
ヒトBMP-4(accession number P12644)前駆体(389 aa、グリコシル化)は、1つのペプチド(273 aa)と活性型BMP-4(116 aa、グリコシル化、MW(還元型)17-20 kDa)で構成されています。
免疫原
リコンビナントマウスBMP-4(Masuhara, 1995)。
アプリケーション
この骨形成タンパク質4抗体、クローン3H2を用いたBone Morphogenetic Protein 4の検出は、ELISA、IC、WBでの使用が検証されています。&
研究カテゴリー
幹細胞研究
研究サブカテゴリー
間葉系幹細胞
骨誘導性細胞(BFPおよびSaos-2)を用いた免疫細胞染色
骨誘導性細胞(BFPおよびSaos-2)を用いたウェスタンブロッティング
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ターゲットの説明
17 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
保存剤として0.1%のアジ化ナトリウムを含む、20 mM リン酸ナトリウム、250 mM NaCl、pH7.6中のプロテインA精製したマウス免疫グロブリン
精製プロテインA
保管および安定性
2–8°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
マウス脳抽出物
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1049:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
GATA2 and Sp1 Positively Regulate the c-kit Promoter in Mast Cells.
Maeda K, Nishiyama C, Ogawa H, Okumura K
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) null
Feriel Azibani et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 59(6), 1179-1187 (2012-05-02)
The renin-angiotensin-aldosterone system is involved in the arterial hypertension-associated cardiovascular remodeling. In this context, the development of cardiac fibrosis results from an imbalance between profibrotic and antifibrotic pathways, in which the role of aldosterone is yet not established. To determine
mDia1 targets v-Src to the cell periphery and facilitates cell transformation, tumorigenesis, and invasion.
Tanji M, Ishizaki T, Ebrahimi S, Tsuboguchi Y, Sukezane T, Akagi T, Frame MC, Hashimoto N et al.
Molecular and cellular biology null
Gremlin localization and expression levels partially differentiate idiopathic interstitial pneumonia severity and subtype.
M Myllarniemi, K Vuorinen, V Pulkkinen, H Kankaanranta, T Aine, K Salmenkivi, J Keski-Oja et al.
The Journal of Pathology null
Transient Overexpression of Gremlin Results in Epithelial Activation and Reversible Fibrosis in Rat Lungs.
Farkas L, Farkas D, Gauldie J, Warburton D, Shi W, Kolb M
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology null