Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
SAB1409713
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SUPT5H antibody produced in mouse
clone 5C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ34157, SPT5, SPT5H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5C8, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.51 kDa
化学種の反応性
rat, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SUPT5H(6829)
免疫原
SUPT5H (AAH24203, 981 a.a. ~ 1087 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TTDIQVKVRDTYLDTQVVGQTGVIRSVTGGMCSVYLKDSEKVVSISSEHLEPITPTKNNKVKVILGEDREATGVLLSIDGEDGIVRMDLDEQLKILNLRFLGKLLEA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1409713-50UG:
試験成績書(COA)